Learn More
Zirconyl chloride octahydrate, 98%
Codice prodotto. 10125693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10125693
Marca: Thermo Scientific Acros 208375000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13520-92-8 | CH16Cl2O9 | 243.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13520-92-8
Formula molecolare Cl2H16O9Zr
Molecular Weight (g/mol) 322.24
Numero MDL MFCD00149898
InChI Key SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC Name oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconyl chloride octahydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formula lineare ZrOCl2·8H2O
Indice di Merck 15, 10384
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,insoluble in other organic solvents
Peso formulazione 322.25
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.91
Densità 1.9100g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconyl chloride octahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zirconyl chloride octahydrate