Learn More
Zirconyl(IV) nitrate hydrate, 99.5%, contains up to 4% Hf
Codice prodotto. p-221531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10573771
Marca: Thermo Scientific Acros 222631000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14985-18-3 | N2O7Zr | 231.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14985-18-3
Formula molecolare N2O7Zr
Molecular Weight (g/mol) 231.23
Numero MDL MFCD00149896
InChI Key JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
IUPAC Name oxozirconium(2+);dinitrate;hydrate
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconyl(IV) nitrate hydrate
Nota nome 99.5%
Colore White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Formula lineare ZrO(NO3)2·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 231.23
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconyl(IV) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.