Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mg |
| Descrizione | Off-white |
| Content And Storage | -30°C to -10°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | A potent and specific inhibitor of the protein kinase c-Raf |
| CAS | 208260-29-1 |
| Formula molecolare | C23H23N3O3 |
| Peso formulazione | 389.45 |
| Sinonimo | N-[5-(3-Dimethylaminobenzamido)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamide; |
| Sensibilità | Light Sensitive |
| Product Type | ZM-336372 |
| Vedi altri risultati |