Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Product Code. p-7070095
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 mg
5 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
5mg
Product Code. 15447049
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ J65730.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
A potent and specific inhibitor of the protein kinase c-Raf
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 5 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent and specific inhibitor of the protein kinase c-Raf
CAS 208260-29-1
Formula molecolare C23H23N3O3
Peso formulazione 389.45
Sinonimo N-[5-(3-Dimethylaminobenzamido)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamide;
Sensibilità Light Sensitive
Product Type ZM-336372
Forma Solid