missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ZNF10 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 7556 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-59679. |
| Alias gene | KOX1zinc finger protein 10 (KOX 1), zinc finger protein 10, Zinc finger protein KOX1 |
| Simbolo del gene | ZNF10 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Transcription Factors and Regulators |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto