Learn More
ZNF23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ZNF23 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.32 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16870925
|
Proteintech
21322-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16860925
|
Proteintech
21322-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZNF23 May be involved in transcriptional regulation. May have a role in embryonic development. Belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family.Specifica
| ZNF23 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P17027 | |
| 234725, 307839, 7571 | |
| ZNF23 Fusion Protein Ag14755 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ZNF23 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KOX16, Zfp612, Zinc finger protein 23, Zinc finger protein 359, Zinc finger protein KOX16, ZNF23, ZNF359, ZNF612 | |
| Zfp612, ZNF23 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |