Learn More
ZNF417 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
580.00€
Specifica
| Antigene | ZNF417 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18258415
|
Novus Biologicals
NBP1-80159 |
100 μL |
580.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZNF417 Polyclonal specifically detects ZNF417 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| ZNF417 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MGC34079, zinc finger protein 417 | |
| ZNF417 | |
| IgG | |
| 66 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_689688 | |
| 147687 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF417. Peptide Sequence: HQETHHKQKLNRSGACGKNLDDTAYLHQHQKQHIGEKFYRKSVREASFVK | |
| Primary |