missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ZNF480 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | ZNF480 |
| Sinonimo | Homo sapiens zinc finger protein 223, KRAB A domain, zinc finger protein 223, Zinc finger protein ZNF223 |
| Simbolo del gene | ZNF480 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto