Learn More
ZNF597 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
580.00€
Specifica
| Antigene | ZNF597 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18234656
|
Novus Biologicals
NBP1-80158 |
100 μL |
580.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZNF597 Polyclonal specifically detects ZNF597 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| ZNF597 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| NP_689670 | |
| 146434 | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF597. Peptide sequence: GLAQHQKSHSAENTYESTNCDKHFNEKPNLALPEETFVSGPQYQHTKCMK | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| FLJ33071, zinc finger protein 597 | |
| ZNF597 | |
| IgG | |
| 48 kDa |