Learn More
ZNF619 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
580.00€
Specifica
| Antigene | ZNF619 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18228306
|
Novus Biologicals
NBP1-80187 |
100 μL |
580.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZNF619 Polyclonal specifically detects ZNF619 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| ZNF619 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| 285267 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF619. Peptide sequence: VIFTHRNLCLPGGKTKTENEEKTAQLNISKESESHRLIVEGLLMDVPQHP | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| FLJ90764, zinc finger protein 619 | |
| ZNF619 | |
| IgG | |
| 63 kDa |