missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF619 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP1-80188

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 18208477

  • 580.00€ / 100µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

ZNF619 Polyclonal specifically detects ZNF619 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

ZNF619
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
ZNF619
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF619. Peptide sequence: RLIVEGLLMDVPQHPDFKDRLEKSQLHDTGNKTKIGDCTDLTVQDHESST
Affinity purified
RUO
285267
Human
IgG
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
FLJ90764, zinc finger protein 619
Rabbit
63 kDa
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato