missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ZNF648 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA562865
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: DVPPSFPSNG KYLCAHKSVD TSAGNSSLLC FPRPGSNWDL PTQETHTPAQ ASATPASLAA AVLAKARNSR KVQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 41%, Rat - 38%.
May be involved in transcriptional regulation.
Specifica
| ZNF648 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF648 | |
| Zinc finger protein 648; ZNF648 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 127665 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q5T619 | |
| ZNF648 | |
| Recombinant protein corresponding to Human ZNF648. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101530). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto