Learn More
ZNF680 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
559.00€
Specifica
| Antigene | ZNF680 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18277226
|
Novus Biologicals
NBP1-79428 |
100 μL |
559.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZNF680 Polyclonal specifically detects ZNF680 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| ZNF680 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ90430, zinc finger protein 680 | |
| ZNF680 | |
| IgG | |
| 62 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_848653 | |
| 340252 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF680. Peptide sequence: RGYGKCGHENLQLRISCKSVDESKVFKEGYNELNQCLRTTQSKIFQCDKY | |
| Primary |