Learn More
ZnT6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 13526-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16821784
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Beskrivelse
Beskrivelse
Zinc functions as a cofactor for numerous enzymes, nuclear factors, and hormones and as an intra- and intercellular signal ion. Members of the zinc transporter (ZNT)/SLC30 subfamily of the cation diffusion facilitator family, such as SLC30A6, permit cellular efflux of zinc.
Tekniske data
Tekniske data
ZnT6
Polyclonal
Unconjugated
SLC30A6
MST103, MSTP103, SLC30A6, Zinc transporter 6, ZnT 6, ZNT6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55676
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6NXT4
SLC30A6
ZnT6 Fusion Protein Ag4403
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.