missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zofenopril calcium
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zofenopril calcium |
| Quantità | 100 mg |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, insoluble in methanol |
| Punto di fusione | 249.0°C to 251.0°C |
| Peso formulazione | 448.58 |
| InChI Key | NSYUKKYYVFVMST-LETVYOFWSA-L |
| SMILES | [Ca++].C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1.C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | calcium bis((2S,4S)-1-[(2S)-3-(benzoylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-4-(phenylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate) |
| Molecular Weight (g/mol) | 897.16 |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto