Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428568
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16428568
Marca: Medchem Express HYB0655
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22Ca0.5NO4S2
Quantità 10 mg
Sinonimo SQ26991
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Molecular Weight (g/mol) 448.58
Peso formulazione 448.58
Percent Purity 99.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.