Learn More
Tocris Bioscience™ Zolantidine dimaleate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18015252
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18015252
Marca: Tocris Bioscience™ 1070/10
Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104076-39-3
Formula molecolare C30H39N3O9S
Specifica
Materiale o nome chimico Zolantidine dimaleate
Quantità 10 mg
Peso formulazione 613.68
Purezza >98%
Peso molecolare 617.71