Learn More
Tocris Bioscience™ Zolmitriptan
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001535
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001535
Marca: Tocris Bioscience™ 4657/10
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist (Ki values are 0.63, 5.01 and 63.09 nM for h5-HT1D, h5-HT1B and h5-HT1F receptors respectively). Inhibits trigeminal nerve stimulation-mediated neurogenic plasma protein extravasation in guinea pigs; blocks long excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in a rat model of spinal cord injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139264-17-8
Formula molecolare C16H21N3O2
Specifica
Materiale o nome chimico Zolmitriptan
Quantità 10 mg
Peso formulazione 287.36
Purezza >99%
Peso molecolare 287.36