missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zomepirac sodium salt, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Descrizione
Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Zomepirac sodium salt |
| CAS | 64092-48-4 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H13ClNNaO3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | McN-2783-21-98 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (318.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CC1=CC(C)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)N1C |
| Molecular Weight (g/mol) | 313.71 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur