missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zomepirac sodium salt, MedChemExpress

Codice prodotto. 16468486
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16468486

Marca: Medchem Express HYB0890

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.

Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.

Specifica

Materiale o nome chimico Zomepirac sodium salt
CAS 64092-48-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H13ClNNaO3
Quantità 100 mg
Sinonimo McN-2783-21-98
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (318.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC(C)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)N1C
Molecular Weight (g/mol) 313.71
Peso formulazione 313.71
Percent Purity 99.42%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato