Learn More
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
770 mL
1100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
145 cm
200 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Representative sample of the container layers.
- aluminum, anodised
- Tip PA
- Low weight
Specifica
Specifica
| Product Type | Zone Sampler Spiralus |
| Materiale | Aluminum |
| Include | 8 openings |
| Capacità (sistema imperiale) | 37.19 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 1100 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spiralus is Particularly Suitable for Sampling Coarse-Grained Bulk Goods, Seeds and Pellets at Locations Such as Soil Heaps, Warehouses, Trucks, Railway Goods Wagons |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 38 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 cm |