Learn More
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus
Codice prodotto. p-8002907 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
770 mL
1100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
145 cm
200 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10532138
Marca: Buerkle™ 53180145
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus provides an excellent all-layer sample.
  • Representative sample of the container layers.
  • aluminum, anodised
  • Tip PA
  • Low weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Zone Sampler Spiralus
Materiale Aluminum
Include 8 openings
Capacità (sistema imperiale) 26 oz.
Capacità (sistema metrico) 770 mL
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Coarse-Grained Bulk Goods, Seeds and Pellets at Locations Such as Soil Heaps, Warehouses, Trucks, Railway Goods Wagons
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm
Lunghezza (sistema metrico) 145 cm