Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Disposable Sampler
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Il campionatore multistrato monouso è utilizzato per raccogliere un campione multistrato rappresentativo da tre diversi strati
- Adatto a polveri a flusso libero e granulati a grana piccola
- I campioni raccolti possono essere fissati e trasportati nel campionatore chiuso
- Prodotto in camera sterile
- Le varietà sterili sono sterilizzate mediante raggi gamma
Specifica
Specifica
| Product Type | Disposable Slot Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.67 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Chambers | 3 |
| Certificazione/Conformità | EU food requirements and FDA regulations |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Vedi altri risultati |