Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclone
Codice prodotto. p-7219039 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17221302
Marca: Thermo Scientific™ 467230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Zopiclone
CAS 43200-80-2
Quantità 1 g
Solubilità soluble in acetone, chloroform, DMSO
Indice di Merck 10245
Punto di fusione 173°C to 175°C
Formula molecolare C17 H17 Cl N6 O3
Peso formulazione 388.81
Forma fisica Powder
Colore White to Light-yellow