Learn More
Velp Scientifica™ ZX3 Agitatore Vortex Avanzato
Agitatore vortex con velocità regolabile, in modalità touch o continua, fino a 3000 rpm.
Marca: Velp Scientifica™ F202A0176
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.70000kg
Descrizione
The ZX3 Advanced Vortex Mixer has an adjustable stirring speed and is electronically controlled up to 3000 rpm. Operates in touch mode or continuous operation.
- Velocità variabile, controllato elettronicamente fino a 3000 rpm.
- Avvio automatico in modalità touch o in continua.
- Ampia scelta di accessori per adattarsi a provette, piastre e fiaschette.
- Piedini antiscivolo per mantenere la posizione desiderata.
- Protezione IP 42 contro particelle e liquidi.
Specifica
0.5 kg | |
100/240 V | |
17.6 oz. | |
Zinc Alloy, Technopolymer Base; Foam Platform | |
5.12 in. | |
6.50 in. | |
165 mm | |
5.9 in. | |
150 mm | |
5.9 lb. | |
ZX3 | |
IP42 |
Fino a 3.000 rpm | |
6.25 A | |
50/60 Hz | |
6.5 x 5.9 x 5.1 in. (165 x 150 x 130 mm) | |
130 mm | |
1.15 in. | |
29 mm | |
1.15 in. | |
29 mm | |
2.7 kg | |
Mixing cup head | |
Touch, Continuous |