Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone and Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μL
Codice prodotto. 12726769 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Maxymum Recovery, Round
Standard, Round
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12726769
Marca: Axygen™ ZTF100LRS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
  • Tip format: 96 tip and 384 tip
  • Tip volume range: 25 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
  • Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
  • Rack material: Polypropylene
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Colore rack Gray
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Non-ANSI
Formato In rack
Stile punta Maxymum Recovery, Round
Imballaggio Non-SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Product Line Caliper Zymark
Materiale Polyethylene