Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200 μl
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Filtro, in rack, Round
Maxymum Recovery, Round
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
- Clear Tips
- Format: 96 well
- Propylene construction
- Certified RNase/DNase free
- Nonpyrogenic
- Aerosol resistant filters
- Sterile
- Compatibility: Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ with HV96 head/CAS-4200-1ch.-20-150μL/sec. head
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Blu |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Non-ANSI |
| Da utilizzare con (applicazione) | Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Filtro, in rack, Round |
| Vedi altri risultati |