Learn More
Thermo Scientific™ Zymogram Renaturation Buffer, 10X
Codice prodotto. p-7082346
Click to view available options
Quantità:
500mL
1L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15485399
Marca: Thermo Scientific™ J63137.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Colorless
Concentrazione 10X
Product Type Buffer
Forma Liquid
Quantità 500mL
Requisiti di stoccaggio Ambient temperatures