accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 101-42-8

H3CNCH3ONH

CAS RN 101-42-8

IUPAC Nome: 3,3-dimethyl-1-phenylurea
Sinonimi: 1,1-dimethyl-3-phenylurea
Peso molecolare (g/mol): 164.21
Formula molecolare: C9H12N2O
InChi Key: XXOYNJXVWVNOOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
Elemento 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati