man

Test

CAS RN 1036628-11-1

CH3ClNHF

CAS RN 1036628-11-1

IUPAC Name: 4-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methylaniline
Sinonimi: 4-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methylaniline
Peso molecolare (g/mol): 249.71
Formula molecolare: C14H13ClFN
InChi Key: CYUBYUVQPNJDHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(NCC2=CC=C(F)C=C2)C=CC(Cl)=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati