accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19872-52-7

CH3OCH3CH3HS

CAS RN 19872-52-7

IUPAC Nome: 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one
Sinonimi: 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one
Peso molecolare (g/mol): 132.22
Formula molecolare: C6H12OS
InChi Key: QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CC(C)(C)S
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)