accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3O

CAS RN 2142-67-8

IUPAC Nome: 1-(2-ethoxyphenyl)ethan-1-one
Sinonimi: 1-(2-ethoxyphenyl)ethanone
Peso molecolare (g/mol): 164.2
Formula molecolare: C10H12O2
InChi Key: TVGMOUGXQYQZOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=CC=C1C(C)=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati