CAS RN 29658-97-7
IUPAC Nome:
2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butanedioic acid
Sinonimi:
2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butanedioic acid
Peso molecolare (g/mol):
284.4
Formula molecolare:
C16H28O4
InChi Key:
QDCPNGVVOWVKJG-VAWYXSNFNA-N
SMILES:
CCCCCCCCCC\C=C\C(CC(O)=O)C(O)=O