accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrNHON

CAS RN 38353-06-9

IUPAC Nome: 5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Sinonimi: 5-bromo-1H-pyrimidin-2-one
Peso molecolare (g/mol): 174.99
Formula molecolare: C4H3BrN2O
InChi Key: VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CNC(=O)N=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati