accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3COOH3COCH3OHNONCH3CH3

CAS RN 554-92-7

IUPAC Nome: hydrogen N-({4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}methyl)-3,4,5-trimethoxybenzamide chloride
Sinonimi: hydrogen trimethobenzamide chloride
Peso molecolare (g/mol): 424.92
Formula molecolare: C21H29ClN2O5
InChi Key: WIIZEEPFHXAUND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)