accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ONH2NHN

CAS RN 56-06-4

IUPAC Nome: 2,6-diamino-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Sinonimi: 6-aminoisocytosine
Peso molecolare (g/mol): 126.12
Formula molecolare: C4H6N4O
InChi Key: SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=O)N=C(N)N1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)