CAS RN 86763-47-5
IUPAC Nome:
—
Sinonimi:
—
Peso molecolare (g/mol):
—
Formula molecolare:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
di
1
risultati
1
Propisochlor, TRC
CAS: 86763-47-5 Formula molecolare: C15 H22 Cl N O2 Molecular Weight (g/mol): 283.79 Sinonimo: 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]acetamide,(±)-Propisochlor,Propisochlor,Propizochlor,Proponit,Proponit 720EC,Proponit 720SC IUPAC Name: 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamide SMILES: CCc1cccc(C)c1N(COC(C)C)C(=O)CCl