CAS RN 91-68-9
IUPAC Nome:
3-(diethylamino)phenol
Sinonimi:
phenol, 3-(diethylamino)-
Peso molecolare (g/mol):
165.24
Formula molecolare:
C10H15NO
InChi Key:
WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCN(CC)C1=CC=CC(O)=C1
1
–
2
di
2
risultati
1
Promozioni disponibili
3-Diethylaminophenol, 99%
3-Diethylaminophenol, 99%
2
3-Diethylaminophenol, TRC
CAS: 91-68-9 Formula molecolare: C10H15NO Molecular Weight (g/mol): 165.23 Sinonimo: 3-(Diethylamino)phenol,3-(N,N-Diethylamino)phenol,3-Hydroxy-N,N-diethylaniline,N,N-Diethyl-3-Hydroxybenzenamine,N,N-Diethyl-3-aminophenol,N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline,N,N-Diethyl-m-aminophenol,NSC 93934,m-(Diethylamino)phenol,m-Hydroxy-N,N-diethylaniline SMILES: CCN(CC)c1cccc(O)c1