accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 946-33-8

O

CAS RN 946-33-8

IUPAC Nome: 2-benzylcyclohexan-1-one
Sinonimi: 2-benzylcyclohexan-1-one
Peso molecolare (g/mol): 188.27
Formula molecolare: C13H16O
InChi Key: CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C1CCCCC1CC1=CC=CC=C1
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)