accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOOHN

CAS RN 95-25-0

IUPAC Nome: 5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Sinonimi: chlorzoxazone chlorzoxazon 氯唑沙宗 chloroxazone chlorzoxazone (inn) neoflex
Peso molecolare (g/mol): 169.56
Formula molecolare: C7H4ClNO2
InChi Key: TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2OC(=O)NC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (9)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificazione/Conformità 
  • (2)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)