accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH

CAS RN 96-41-3

IUPAC Nome: cyclopentanol
Sinonimi: cyclopentanol
Peso molecolare (g/mol): 86.13
Formula molecolare: C5H10O
InChi Key: XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1CCCC1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (3)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)