accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOO

CAS RN 97-99-4

IUPAC Nome: (oxolan-2-yl)methanol
Sinonimi: tetrahydrofurfuryl alcohol
Peso molecolare (g/mol): 102.13
Formula molecolare: C5H10O2
InChi Key: BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1CCCO1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (9)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (5)
  • (4)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)