accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-15-7

FFFCl

CAS RN 98-15-7

IUPAC Nome: 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Sinonimi: 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Peso molecolare (g/mol): 180.55
Formula molecolare: C7H4ClF3
InChi Key: YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=CC(Cl)=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati