accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(R)(R)HNOCH3SOHOO

CAS RN 98769-84-7

IUPAC Nome: (2R)-2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]morpholine; methanesulfonic acid
Sinonimi: methanesulfonic acid; reboxetine
Peso molecolare (g/mol): 409.5
Formula molecolare: C20H27NO6S
InChi Key: CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.CCOC1=CC=CC=C1O[C@@H]([C@H]1CNCCO1)C1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Certificazione/Conformità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati