CAS RN 99163-12-9
CAS RN 99163-12-9
IUPAC Nome:
4-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
Sinonimi:
4-(pyridin-4-yl)benzaldehyde
Peso molecolare (g/mol):
183.21
Formula molecolare:
C12H9NO
InChi Key:
MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
1
–
2
di
2
risultati
2
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde, 97%
CAS: 99163-12-9 Formula molecolare: C12H9NO Molecular Weight (g/mol): 183.21 Numero MDL: MFCD02684110 InChI Key: MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde,4-pyridin-4-yl benzaldehyde,4-4-pyridyl benzaldehyde,4-4-pyridinyl benzaldehyde,4-4-formylphenyl pyridine,akos bar-0607,benzaldehyde, 4-4-pyridinyl,acmc-209sbt PubChem CID: 639673 IUPAC Name: 4-pyridin-4-ylbenzaldehyde SMILES: C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2