Learn More
0.01 M Phosphoric Acid and 0.01 M Monobasic Sodium Phosphate Buffered Eluent, pH 2.5, In Accordance with United States Pharmacopoeia (USP), Reagecon
Guaranteed stability throughout entire shelf life even after opening the bottle, NIST traceable
Marca:  Reagecon USP811
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12842663
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
0.01 M
1 L
Mobile Phase Eluent
pH 2.5 buffered eluent