Learn More
Thermo Scientific™ Strisce di provette da 0.2 ml
Le strisce di provette per PCR e qPCR da 0.2 ml sono disponibili nel formato da 8 provette con strisce di vari colori o da 12 provette per striscia.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0266/P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Descrizione
Le provette in strisce da 0.2 ml sono compatibili con i blocchi per termociclatore standard da 0.2 ml. Sono ideate per applicazioni PCR e qPCR.
Disponibilità di numerose opzioni di tappo, compresi i tappi ultra trasparenti ideali per saggi qPCR. I tappi, pur costituendo un sigillo sicuro, sono facili da applicare e rimuovere. I tappi portano la capacità complessiva della provetta a 0.25 ml.
Highlights
- Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
- 0.25 mL maximum tube capacity when capped
- Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Specifica
Certified free from human DNA, RNases, and DNases | |
0.2 mL | |
V-Bottom | |
Domed |
Purple | |
250 Strips | |
Polypropylene | |
8-Strip Tube |