Learn More
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluorobor |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 235.0°C to 238.0°C |
Colore | Yellow to Brown |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.