Learn More
1,2-Bis(4-pyridyl)ethane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000600
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
4916-57-8
C12H12N2
184.24
MFCD00006451
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
78630
4-(2-pyridin-4-ylethyl)pyridine
C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
4916-57-8
C12H12N2
184.24
MFCD00006451
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
78630
4-(2-pyridin-4-ylethyl)pyridine
C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 2-Bis(4-pyridyl)ethane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107.0°C to 113.0°C
Colore Pink or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H4N)CH2CH2(C5H4N)
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.