Learn More
[1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | [1-(furan-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanamine |
Peso formulazione | 194.28 |
Percent Purity | 95% |